Learn More
Pyrex™ Pyrex™ Rundkolben aus Borosilikatglas
Artikelnummer. 12041672
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Standard-Konusverbindung:
29/32
Höhe (metrisch):
107 mm
151 mm
160 mm
198 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12041672
Marke: Pyrex™ FD250/4RE
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bei diesen robusten, birnenförmigen Kolben lassen sich Feststoffrückstände mühelos entfernen. Quickfit™ Mittelhals-Rundkolben aus Borosilikatglas zeichnen sich durch eine große Oberfläche für schnelle Verdunstung aus.
Mit diesem robusten, birnenförmigen Kolben können Sie feste Rückstände mühelos entfernen.Die Florentiner Flasche aus Borosilikatglas von Quickfit™ verfügt über eine große Oberfläche für eine schnelle Verdunstung.
  • Ideal für den Gebrauch mit Rotationsverdampfern geeignet
  • Große Oberfläche für ein schnelles Verdampfen
  • Robuste Konstruktion mit schweren Wänden für zusätzliche Festigkeit
  • Form erlaubt ein einfaches Entfernen von festen Rückständen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 250 ml
Material Borosilikatglas
Höhe (metrisch) 151 mm
Standard-Konusverbindung 29/32