Learn More
Pyrex™ Allzweck-Petrischale aus Borosilikatglas
Description
Autoklavierbar und chemisch beständig
- Hergestellt aus chemikalienbeständigem Pyrex™ Borosilikatglas
- Das Geschirr kann autoklaviert oder in der Mikrowelle verwendet werden.
Specifications
Specifications
| Kapazität (metrisch) | 3500 mL |
| Abmessungen (L x B x H) | 337 x 230 x 57 mm |
| Höhe (metrisch) | 55 mm |
| Länge (metrisch) | 312 mm |
| Material | Glas |
| Typ | Allzweckschale |
| Breite (metrisch) | 232 mm |
| Zur Verwendung mit | Mikrowellenöfen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal zum Trocknen von Pulvern und Kristallen, zum Färben und Entwickeln, zum Sammeln von Tropfen und verschütteten Flüssigkeiten aus Lösungsflaschen, zur Gelelektrophorese und zur Papierchromatographie |
| Länge (angloamerikanisch) | 12,28 in. |
| Show More |