Learn More
Pyrex™ Allzweck-Petrischale aus Borosilikatglas
Beschreibung
Autoklavierbar und chemisch beständig
- Aus chemikalienbeständigem Pyrex™ Borosilikatglas
- Schalen können autoklaviert oder in Mikrowellenherden verwendet werden
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 2000 mL |
| Abmessungen (L x B x H) | 275 x 200 x 51 mm |
| Höhe (metrisch) | 57 mm |
| Länge (metrisch) | 262 mm |
| Material | Glas |
| Typ | Allzweckschale |
| Breite (metrisch) | 199 mm |
| Zur Verwendung mit | Mikrowellenöfen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal zum Trocknen von Pulvern und Kristallen, zum Färben und Entwickeln, zum Sammeln von Tropfen und verschütteten Flüssigkeiten aus Lösungsflaschen, zur Gelelektrophorese und zur Papierchromatographie |
| Länge (angloamerikanisch) | 10,31 in. |
| Mehr anzeigen |