Learn More
Pyrex™ Graduierte Reagenzgläser aus Borosilikatglas mit Stopfen
Artikelnummer. 11347814
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
13 mm
18 mm
22 mm
26 mm
Länge (metrisch):
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
Kapazität (metrisch):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Packungsgröße:
10 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Länge (metrisch) Kapazität (metrisch) Packungsgröße
11347814 18 mm 125 mm 10 ml 10 Stück
12693042 13 mm 100 mm 5 ml 10 Stück
11357814 22 mm 150 mm 25 ml 10 Stück
11367814 26 mm 200 mm 50 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11347814 Lieferant Pyrex Lieferanten-Nr. 1628/10M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    206.85 €
    171.51 € / 10 Stück
    Sparen 35.34 €
    17% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 07-04-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Konstruktion aus Borosilikatglas gewährleistet hervorragende chemische und thermische Widerstandsfähigkeit. Pyrex™ Graduierte Reagenzgläser aus Borosilikatglas eignen sich ideal zum Messen und Mischen von Flüssigkeiten und Lösungen.
  • Weiße Email-Graduierungen zur visuellen Volumenbestimmungen
  • Stopfen aus Polyethylen verhindern Tropfen und Leckagen
Spezifikation
Verschlussmaterial Polyethylen
Kapazität (metrisch) 10 ml
Länge (metrisch) 125 mm
Material Borosilikatglas
Enthält Austauschbarer Stopfen
Menge 10/Packung
Graduated Ja
Durchmesser (metrisch) 18 mm
Verschlusstyp Stopfen