Learn More
Pyrex™ Dickwandige randlose Röhrchen aus Borosilikatglas
Artikelnummer. 11906458
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
16 mm
24 mm
Länge (metrisch):
125 mm
150 mm
Kapazität (metrisch):
15 ml
18 ml
48 ml
Packungsgröße:
100 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Länge (metrisch) Kapazität (metrisch) Packungsgröße
11906458 24 mm 150 mm 48 ml 100 Stück
10765091 16 mm 150 mm 18 ml 100 Stück
10764901 16 mm 125 mm 15 ml 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11906458 Lieferant Pyrex Lieferanten-Nr. 1626/20M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    273.00 €
    226.85 € / 100 Stück
    Sparen 46.15 €
    16% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Konstruktion aus Borosilikatglas gewährleistet hervorragende chemische und thermische Widerstandsfähigkeit. Pyrex™ Randlose Reagenzgläser mit hoher Wandstärke aus Borosilikatglas eignen sich optimal für chemische und biologische Arbeiten.
Die Konstruktion aus Borosilikatglas gewährleistet hervorragende chemische und thermische Widerstandsfähigkeit.Pyrex™ Randlose Reagenzgläser mit hoher Wandstärke aus Borosilikatglas eignen sich optimal für chemische und biologische Arbeiten.
  • Randlose dicke Wände: für hervorragende mechanische Festigkeit
  • Robuste Bauweise: Reduziert Bruch, senkt die Kosten für den Austausch und verbessert die Anwendersicherheit
  • Entspricht: ISO 4142
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 4142
Kapazität (metrisch) 48 ml
Länge (metrisch) 150 mm
Material Borosilikatglas
Menge 100/Packung
Eingefasst Nein
Durchmesser (metrisch) 24 mm
Produkttyp Reagenzröhrchen