Learn More
Pyrex™ Dickwandige Röhrchen aus Borosilikatglas mit Bördelrand
Artikelnummer. 10569910
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
16 mm
18 mm
24 mm
Länge (metrisch):
125 mm
150 mm
Kapazität (metrisch):
15 ml
18 ml
24 ml
48 ml
Packungsgröße:
100 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Länge (metrisch) Kapazität (metrisch) unitSize
10569910 16 mm 150 mm 18 ml 100 Stück
10141150 18 mm 150 mm 24 ml 100 Stück
10101200 24 mm 150 mm 48 ml 100 Stück
10253650 16 mm 125 mm 15 ml 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10569910 Lieferant Pyrex Lieferanten-Nr. 1624/12M
Verfügbar ab: 26-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Konstruktion aus Borosilikatglas gewährleistet hervorragende chemische und thermische Widerstandsfähigkeit. Pyrex™ Dickwandige Reagenzgläser aus Borosilikatglas mit Bördelrand eignen sich optimal für chemische und biologische Arbeiten.
Die Konstruktion aus Borosilikatglas gewährleistet hervorragende chemische und thermische Widerstandsfähigkeit.Pyrex™ dickwandige Borosilikatglas-Reagenzgläser mit Rand eignen sich optimal für chemische und biologische Arbeiten.
  • Dicke Wände, mit Rand: für hervorragende mechanische Festigkeit
  • Robuster Aufbau: reduziert die Bruchgefahr, verringert Austauschkosten und verbessert die Sicherheit des Anwenders
  • Konform mit: ISO 4142
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 4142
Kapazität (metrisch) 18 ml
Länge (metrisch) 150 mm
Material Borosilikatglas
Menge 100/Packung
Eingefasst Ja
Durchmesser (metrisch) 16 mm