Learn More
Pyrex™ Hochvakuum-Absperrhahn mit Doppelbohrung aus Borosilikatglas
Artikelnummer. 12054038
Ansicht ändern
Click to view available options
Stopfenöffnung:
2 mm
4 mm
Durchmesser (metrisch) seitlicher Anschluss:
8 mm
10 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Stopfenöffnung Durchmesser (metrisch) seitlicher Anschluss Packungsgröße
12054038 4 mm 10 mm 1 Stück
12088024 2 mm 8 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12054038 Lieferant Pyrex Lieferanten-Nr. SSV204
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    204.75 €
    170.37 € / 1 Stück
    Sparen 34.38 €
    16% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Aus Borosilikatglas. Die Hahnküken und Zylinder des Pyrex™ Hochvakuum-Absperrhahns mit Doppelbohrung aus Borosilikatglas sind präzisionsgeschliffen auf einander abgestimmt und gewährleisten so eine optimale Leistung. Alle Hahnküken und Zylinder sind nummeriert, damit sie immer passend angeordnet werden. Alle Seitenarme sind 100 mm lang.
  • Speziell entwickelt und sorgfältig hergestellt für Anwendungen mit hohem Vakuum
  • Alle Absperrhähne auf Leistungsfähigkeit unter hohem Vakuum getestet.
  • Konstruktion aus Borosilikatglas
  • Küken und Zylinder in zusammengehörigen Paaren gemeinsam präzisionsgeschliffen, garantiert optimales Leistungsverhalten
  • Nummerierung von Küken und Zylinder für korrekte Zusammenführung von Paaren
  • Alle Seitenarme sind 100 mm lang
  • Wandstärke der Seitenarme: 1.5 mm
Spezifikation
Stopfenöffnung 4 mm
Beschreibung Wanddicke Seitenhals: 1.5 mm
Material Borosilikatglas
Durchmesser (metrisch) seitlicher Anschluss 10 mm
Länge (metrisch) 100 mm