Learn More
Pyrex™ Trichter aus Borosilikatglas mit langem Stiel und 60° Winkel
Artikelnummer. 12599145
Change view
Click to view available options
Höhe (metrisch):
205 mm
215 mm
237 mm
Oberer Durchmesser (metrisch):
70 mm
80 mm
105 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. Höhe (metrisch) Oberer Durchmesser (metrisch) unitSize
12599145 205 mm 70 mm 10 Stück
12519155 237 mm 105 mm -
12509155 215 mm 80 mm 10 Stück
3 options
Artikelnummer. 12599145
Marke: Pyrex 2145/03M
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der 60°-Winkel ermöglicht ein genaues Einpassen von Filterpapier
Der 60°-Winkel ermöglicht ein genaues Einpassen von Filterpapier
  • Hergestellt aus chemikalien- und hitzebeständigem Pyrex Borosilikatglas
  • Schaftlänge ca. 150 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Oberer Durchmesser (metrisch) 70 mm
Durchmesser (metrisch) Stiel 8 mm
Material Borosilikatglas
Höhe (metrisch) 205 mm
Länge (metrisch) Stiel 150 mm
Produkttyp Trichter