Learn More
Pyrex™ Enghals-Rundkolben aus Borosilikatglas
Artikelnummer. 12009012
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
4000 ml
6000 ml
10000 ml
20000 ml
Außendurchmesser (metrisch):
50 mm
65 mm
85 mm
105 mm
131 mm
166 mm
207 mm
236 mm
279 mm
345 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) Packungsgröße
12009012 500 ml 105 mm 10 Stück
10327899 10000 ml 279 mm 1 Stück
12579095 100 ml 65 mm 10 Stück
10587670 20000 ml 345 mm 1 Stück
12029012 2000 ml 166 mm 10 Stück
10754972 2000 ml 166 mm 1 Stück
10079139 4000 ml 207 mm 1 Stück
12569095 50 ml 50 mm 10 Stück
10089139 6000 ml 236 mm 1 Stück
12099002 250 ml 85 mm 10 Stück
12019012 1000 ml 131 mm 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 12009012 Lieferant Pyrex Lieferanten-Nr. 1100/18D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    166.95 €
    138.54 € / 10 Stück
    Sparen 28.41 €
    17% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Beständig gegen chemische Korrosion und plötzliche Temperaturwechsel
  • Entspricht ISO 1773
  • Aus Pyrex™ Borosilikatglas für ausgezeichnete Beständigkeit gegen chemische Korrosion und plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 1773
Kapazität (metrisch) 500 ml
Material Borosilikatglas
Höhe (metrisch) 175 mm
Bodenform Rund
Außendurchmesser (metrisch) 105 mm
Verschlussgröße 29