Learn More
Pyrex™ Deckel für Exsikkator aus Borosilikatglas (nicht vakuumgeeignet)
Beschreibung
Aus Borosilikatglas
Ersatzabdeckung für Nichtvakuum-Exsikkator
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Ersatzabdeckung |
| Material | Borosilikatglas |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zum Trocknen unter atmosphärischem Druck |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Nichtvakuum-Exsikkatoren |
| Innendurchmesser (metrisch) | Flansch: 170 mm |