Learn More
Pyrex™ einfache Kolonne aus Borosilikatglas
Ideal für Schulungszwecke. Einfache und wirtschaftliche Säule.
Marke: Pyrex 3775/02M
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.77000kg
Beschreibung
- Mit chemisch beständiger gläserner Sinterscheibe
- Hergestellt aus Pyrex™ Borosilikatglas
Spezifikation
Gehäuse-AD: 14 mm | |
Ohne Schaft: 355 mm, Schaft: 45 mm | |
Borosilikatglas |
Einfache Kolonne mit Porositätsgrad 1 | |
30 ml | |
8 mm |