Learn More
Pyrex™ Reagenzienflaschen aus Borosilikatglas
Beschreibung
Lagern Sie Reagenzien, analytische Standards und Kulturmedien in diesen Reagenzflaschen aus Borosilikatglas. Pyrex™ Reagenzflaschen aus Borosilikatglas sind bis 180 °C heißluftsterilisierbar und °weisen eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit auf.
- Entspricht ISO 4796-1
- Hergestellt aus Pyrex™ Borosilikatglas
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Chemikalien und hohe Temperaturen
- Im Lieferumfang sind PBT-Schraubverschlüsse mit einer PTFE-beschichteten Dichtungsscheibe enthalten
- Autoklavierbar
- Weiße Graduierungen und Beschriftungsbereiche
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 250 mL |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für die Lagerung von Reagenzien, analytischen Standards und Kulturmedien usw. |
| Material | Borosilikatglas |
| Anzahl pro Packung | 10/Packung |
| Verschlussfarbe | Schwarz |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 4796-1 |
| Closure Included | Ja |
| Graduated | Ja |
| Höhe (metrisch) | 135 mm |
| Verschlussauskleidung | PTFE |
| Mehr anzeigen |