Learn More
Pyrex™ Reagenzienflaschen aus Borosilikatglas mit Polypropylenverschluss und Ausgießring
Artikelnummer. 11972619
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10.000 ml
1000 ml
100 ml
15.000 ml
150 mL
20.000 ml
2000 ml
250 ml
25 ml
3500 mL
5000 ml
500 ml
50 ml
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
11972619 50 ml 10 Stück
11962619 25 ml 10 Stück
11982619 100 ml 10 Stück
15727927 150 mL 10 Stück
11992619 250 ml 10 Stück
11902629 500 ml 10 Stück
11912629 1000 ml 10 Stück
11922629 2000 ml 10 Stück
15747927 3500 mL 1 Stück
12094637 5000 ml 1 Stück
12094717 10.000 ml 1 Stück
10670191 15.000 ml 1 Stück
12643796 20.000 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 11972619 Lieferant Pyrex Lieferanten-Nr. 1516/02D
Discount Lab Supplies
Verwenden Sie den Aktionscode 28170
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mischen und lagern Sie zahlreiche Kulturmedien in diesen Reagenzflaschen aus Glas. Pyrex™ Reagenzflasche aus Borosilikatglas mit Polypropylenverschluss und Ausgießring sind sehr widerstandsfähig gegenüber Chemikalien und haben einen abfallenden Ansatz für gleichmäßiges Ausgießen.
Mischen und lagern Sie zahlreiche Kulturmedien in diesen Reagenzflaschen aus Glas.PyrexTM Reagenzflaschen aus Borosilikatglas mit Polypropylenverschluss und Ausgießring sind sehr beständig gegenüber Chemikalien und haben einen abfallenden Schulterbereich für gleichmäßiges Ausgießen.
  • Flaschen mit Polypropylenverschluss und tropffreiem Ausgießring
  • Entsprechen ISO 4796
  • Mit aufgedrucktem Nachverfolgungscode zum Herunterladen eines Chargenzertifikats
  • Abfallender Schulterbereich für gleichmäßiges Ausgießen
  • Graduierungen und Markierungsbereich in weiß
  • Hergestellt aus temperatur- und chemikalienbeständigem Borosilikatglas
  • Verwendbar bis 140 °C
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 50 ml
Farbe Klar
Durchmesser (angloamerikanisch) 1,8 in.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal zur Mischung und Lagerung von Kulturmedien
Enthält Schraubverschluss und Ausgießring aus Polypropylen
Material Borosilikatglas
Anzahl pro Packung 10/Packung
Menge 10 Pk.
Gewindegröße (metrisch) 32mm
Closure Included Ja
Graduated Ja
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 88 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Ideal zur Mischung und Lagerung von Kulturmedien
Höhe (angloamerikanisch) 3,5 Zoll
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 32 mm
Durchmesser (metrisch) 46 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 1,7 oz.
Form Rund
Zertifizierung/Konformität ISO 4796
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Produkttyp Reagenzflasche