Learn More
Pyrex™ Pyrex™ Reagenzienflaschen aus Borosilikatglas mit Polypropylenverschluss und Ausgießring
Product Code. 11982619
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10.000 ml
1000 ml
100 ml
15.000 ml
150 mL
20.000 ml
2000 ml
250 ml
25 ml
3500 mL
5000 ml
500 ml
50 ml
Unit Size:
1 Stück
10 Stück
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kapazität (metrisch) Unit Size
11982619 100 ml 10 Stück
11962619 25 ml 10 Stück
11972619 50 ml 10 Stück
15727927 150 mL 10 Stück
11992619 250 ml 10 Stück
11902629 500 ml 10 Stück
11912629 1000 ml 10 Stück
11922629 2000 ml 10 Stück
15747927 3500 mL 1 Stück
12094637 5000 ml 1 Stück
12094717 10.000 ml 1 Stück
10670191 15.000 ml 1 Stück
12643796 20.000 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Product Code. 11982619 Supplier Pyrex™ Supplier No. 1516/04D
Discount Lab Supplies
Verwenden Sie den Aktionscode 28170
View all promotions
Lager vorrätig
Add to basket
Edge
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mischen und lagern Sie zahlreiche Kulturmedien in diesen Reagenzflaschen aus Glas. Pyrex™ Reagenzflasche aus Borosilikatglas mit Polypropylenverschluss und Ausgießring sind sehr widerstandsfähig gegenüber Chemikalien und haben einen abfallenden Ansatz für gleichmäßiges Ausgießen.
Mischen und lagern Sie zahlreiche Kulturmedien in diesen Reagenzflaschen aus Glas.PyrexTM Reagenzflaschen aus Borosilikatglas mit Polypropylenverschluss und Ausgießring sind sehr beständig gegenüber Chemikalien und haben einen abfallenden Schulterbereich für gleichmäßiges Ausgießen.
  • Flaschen mit Polypropylenverschluss und tropffreiem Ausgießring
  • Entsprechen ISO 4796
  • Mit aufgedrucktem Nachverfolgungscode zum Herunterladen eines Chargenzertifikats
  • Abfallender Schulterbereich für gleichmäßiges Ausgießen
  • Graduierungen und Markierungsbereich in weiß
  • Hergestellt aus temperatur- und chemikalienbeständigem Borosilikatglas
  • Verwendbar bis 140 °C
Specifications
Kapazität (metrisch) 100 ml
Farbe Klar
Durchmesser (angloamerikanisch) 2,2 in.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal zur Mischung und Lagerung von Kulturmedien
Enthält Schraubverschluss und Ausgießring aus Polypropylen
Material Borosilikatglas
Menge 10 Pk.
Gewindegröße (metrisch) 45 mm
Closure Included Ja
Graduated Ja
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 100 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Ideal zur Mischung und Lagerung von Kulturmedien
Höhe (angloamerikanisch) 3,9 in.
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 45 mm
Durchmesser (metrisch) 56 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 3,4 oz.
Form Rund
Zertifizierung/Konformität ISO 4796
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Produkttyp Reagenzflasche