Learn More
Pyrex™ Reagenzienflaschen aus Borosilikatglas mit Polypropylenverschluss und Ausgießring
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10.000 ml
1000 ml
100 ml
15.000 ml
150 mL
20.000 ml
2000 ml
250 ml
25 ml
3500 mL
5000 ml
500 ml
50 ml
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Beschreibung
Mischen und lagern Sie zahlreiche Kulturmedien in diesen Reagenzflaschen aus Glas.PyrexTM Reagenzflaschen aus Borosilikatglas mit Polypropylenverschluss und Ausgießring sind sehr beständig gegenüber Chemikalien und haben einen abfallenden Schulterbereich für gleichmäßiges Ausgießen.
- Flaschen mit Polypropylenverschluss und tropffreiem Ausgießring
- Entsprechen ISO 4796
- Mit aufgedrucktem Nachverfolgungscode zum Herunterladen eines Chargenzertifikats
- Abfallender Schulterbereich für gleichmäßiges Ausgießen
- Graduierungen und Markierungsbereich in weiß
- Hergestellt aus temperatur- und chemikalienbeständigem Borosilikatglas
- Verwendbar bis 140 °C
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 10.000 ml |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 2.6 gal. |
| Farbe | Durchsichtig |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 8.9 in. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal zur Mischung und Lagerung von Kulturmedien |
| Enthält | Schraubverschluss und Ausgießring aus Polypropylen |
| Material | Borosilikatglas |
| Menge | Je 1 |
| Gewindegröße (metrisch) | 45mm |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 4796 |
| Mehr anzeigen |