Learn More
Pyrex™ Hahn aus Borosilikatglas mit Küken
Artikelnummer. 12907316
Change view
Click to view available options
Typ:
Absperrhahn mit Einzelbohrung
Doppelbohrung
Stopfenöffnung:
1.5 mm
2.5 mm
4 mm
6.0 mm
Durchmesser (metrisch) seitlicher Anschluss:
8 mm
9 mm
10 mm
12 mm
Packungsgröße:
5 Stück
Artikelnummer. Typ Stopfenöffnung Durchmesser (metrisch) seitlicher Anschluss unitSize
12907316 Absperrhahn mit Einzelbohrung 4 mm 10 mm 5 Stück
13451899 Doppelbohrung 2.5 mm 9 mm 5 Stück
11910955 Absperrhahn mit Einzelbohrung 2.5 mm 10 mm 5 Stück
11392115 Absperrhahn mit Einzelbohrung 1.5 mm 8 mm 5 Stück
12444781 Absperrhahn mit Einzelbohrung 6.0 mm 12 mm 5 Stück
5 options
Artikelnummer. 12907316
Marke: Pyrex SST104
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Konstruktion aus Pyrex™ Borosilikatglas mit PTFE-Schlüssel gewährleistet höchste chemische Beständigkeit. Pyrex™ Absperrhähne aus Borosilikatglas mit Schlüssel gewährleisten dank ihrer Verjüngung von 1:10 sowohl Leistungsstärke als auch Anwenderfreundlichkeit
Die Konstruktion aus Pyrex™ Borosilikatglas mit PTFE-Schlüssel gewährleistet höchste chemische Beständigkeit.Absperrhähne aus Pyrex™ Borosilikatglas mit Schlüssel gewährleisten dank ihrer Verjüngung von 1:10 sowohl Leistungsstärke als auch Anwenderfreundlichkeit.
  • Fässer: Hochpoliert
  • Hähne: selbstschmierend, dadurch kein Hahnfett erforderlich
  • Hähne: komplett austauschbar und mit Gewindehalterung aus Kunststoff
  • Lieferbar mit einfacher oder doppelter Bohrung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Absperrhahn mit Einzelbohrung
Stopfenöffnung 4 mm
Material Borosilikatglas
Durchmesser (metrisch) seitlicher Anschluss 10 mm
Enthält Küken aus PTFE, Halteeinrichtung mit Kunststoffgewinde
Plug Material Borosilikatglas