Learn More
Pyrex™ Uhrglas aus Borosilikatglas
Artikelnummer. 10101780
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
40 mm
50 mm
60 mm
80 mm
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 10101780
Marke: Pyrex 1060/24D
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Aus hitzebeständigem Pyrex™ Borosilikatglas. Pyrex™ Uhrglasschalen aus Borosilikatglas eignen sich für Verdampfungsarbeiten und zum Abdecken beheizter Bechergläser. Feuerpolierte Kanten verhindern Abplatzungen und Brüche.
Aus hitzebeständigem Pyrex™ Borosilikatglas.Pyrex™ Uhrglasschalen aus Borosilikatglas eignen sich für Verdampfungsarbeiten und zum Abdecken beheizter Bechergläser.Feuerpolierte Kanten verhindern Abplatzungen und Brüche.
  • Zur Verdampfung und Abdeckung beheizter Becher
  • Aus hitzebeständigem Pyrex™ Borosilikatglas
  • Feuerpolierte Kanten verhindern Abplatzungen und Brüche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Bodenform Flach
Material Borosilikatglas
Form Rund
Typ Watch Glass
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Verdampfung und Abdeckung beheizter Becher
Ausführung der Innenwände Poliert
Durchmesser (metrisch) 250 mm