Learn More
Pyrex™ Uhrglas aus Borosilikatglas
Artikelnummer. 10681101
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
40 mm
50 mm
60 mm
80 mm
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Packungsgröße:
10 Stück
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Packungsgröße
10681101 40 mm 10 Stück
10468370 100 mm 10 Stück
10651651 125 mm 10 Stück
10315100 150 mm 10 Stück
10101780 250 mm 10 Stück
10706071 50 mm 10 Stück
10706261 60 mm 10 Stück
11926288 80 mm 10 Stück
13481829 200 mm 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 10681101 Lieferant Pyrex Lieferanten-Nr. 1060/04D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    159.60 €
    132.46 € / 10 Stück
    Sparen 27.14 €
    17% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Aus hitzebeständigem Pyrex™ Borosilikatglas. Pyrex™ Uhrglasschalen aus Borosilikatglas eignen sich für Verdampfungsarbeiten und zum Abdecken beheizter Bechergläser. Feuerpolierte Kanten verhindern Abplatzungen und Brüche.
Aus hitzebeständigem Pyrex™ Borosilikatglas.Pyrex™ Uhrglasschalen aus Borosilikatglas eignen sich für Verdampfungsarbeiten und zum Abdecken beheizter Bechergläser.Feuerpolierte Kanten verhindern Abplatzungen und Brüche.
  • Zur Verdampfung und Abdeckung beheizter Becher
  • Aus hitzebeständigem Pyrex™ Borosilikatglas
  • Feuerpolierte Kanten verhindern Abplatzungen und Brüche
Spezifikation
Bodenform Flach
Material Borosilikatglas
Form Rund
Typ Uhrglas
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Verdampfung und Abdeckung beheizter Becher
Ausführung der Innenwände Poliert
Durchmesser (metrisch) 40 mm