Learn More
Pyrex™ Weithals-Medienflaschen aus Borosilikatglas
Beschreibung
Hergestellt aus Pyrex™-Borosilikatglas mit nachgewiesener Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit.
- Flaschen ohne Schraubverschluss oder Ausgießring
- Das GLS 80™ Schraubgewinde bietet im Vergleich zu GL 45 Flaschen einen besseren Zugang zum Befüllen und Ausgießen
- Ideal für viskose Flüssigkeiten, Pasten, Pulver, Granulate und größere Feststoffe
- Mit aufgedrucktem Nachverfolgungscode zum Herunterladen eines Chargenzertifikates
- Chargenzertifikat zum Herunterladen verfügbar
- Weiße emaillierte Graduierungen und Beschriftungsfeld
- Autoklavierbar
- Schraubverschlüsse und Ausgießringe sind separat erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 250 ml |
| Farbe | Durchsichtig |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für viskose Flüssigkeiten, Pasten, Pulver, Granulate und größere Feststoffe |
| Material | Borosilikatglas |
| Menge | 10/Pckg. |
| Graduierungen | Weiß |
| Closure Included | Nein |
| Graduated | Ja |
| Höhe (metrisch) | 105 mm |
| Produkttyp | Medienflasche |
| Mehr anzeigen |