Learn More
Pyrex™ Weithalskolben aus Borosilikatglas mit flachem Boden
Beschreibung
- Entspricht ISO 24450
- Mit weitem Hals zur einfachen Zugabe von festen Proben usw.
- Flacher Sockel zum Aufstellen auf Arbeitstischen, Kochplatten usw.
- Die Konstruktion aus Pyrex™ Glas gewährleistet eine hohe Beständigkeit gegen plötzliche Temperaturwechsel.
- Hervorragende chemische Beständigkeit für kontaminationsfreie Leistung
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO 24450 |
| Kapazität (metrisch) | 2000 ml |
| Material | Borosilikatglas |
| Höhe (metrisch) | 230 mm |
| Flaschenhalstyp | Weit |
| Außendurchmesser (metrisch) | 166 mm |