Learn More
Pyrex™ Weithalskolben aus Borosilikatglas mit flachem Boden
Artikelnummer. 15547660
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
250 ml
500 ml
1000 mL
2000 ml
Packungsgröße:
10 Stück
30 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
15547660 50 ml 30 Stück
10427230 250 ml 10 Stück
12539095 500 ml 10 Stück
12549095 1000 mL 10 Stück
12423431 2000 ml 10 Stück
5 options
Artikelnummer. 15547660
Marke: Pyrex 1080/02M
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Die Konstruktion aus Pyrex™ Glas gewährleistet eine hohe Beständigkeit gegen plötzliche Temperaturwechsel.
  • Entspricht ISO 24450
  • Mit weitem Hals zur einfachen Zugabe von festen Proben usw.
  • Flacher Sockel zum Aufstellen auf Arbeitstischen, Kochplatten usw.
  • Die Konstruktion aus Pyrex™ Glas gewährleistet eine hohe Beständigkeit gegen plötzliche Temperaturwechsel.
  • Hervorragende chemische Beständigkeit für kontaminationsfreie Leistung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 24450
Kapazität (metrisch) 50 ml
Material Borosilikatglas
Höhe (metrisch) 75 mm
Flaschenhalstyp Weit
Außendurchmesser (metrisch) 52 mm