Learn More
Pyrex™ Weithals-Siedekolben aus Borosilikatglas mit rundem Boden
Artikelnummer. 11991718
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
4000 ml
6000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
30 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 11991718
Marke: Pyrex 1120/29D
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Aus Borosilikatglas
  • Entspricht ISO 24450 und DIN 12353
  • Mit weitem Hals zur einfachen Zugabe von festen Proben usw.
  • Beständig gegen chemische Korrosion und plötzliche Temperaturwechsel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) Hals 80 mm
Kapazität (metrisch) 6000 ml
Material Borosilikatglas
Höhe (metrisch) 355 mm
Anzahl pro Packung 10
Bodenform Rund
Außendurchmesser (metrisch) Glaskolben: 206 mm