Learn More
Pyrex™ Weithals-Siedekolben aus Borosilikatglas mit rundem Boden
Artikelnummer. 12539105
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
4000 ml
6000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
30 Stück
5 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
12539105 250 ml 10 Stück
12549105 500 ml 10 Stück
12549975 2000 ml 10 Stück
11991718 6000 ml 1 Stück
15567660 100 ml 30 Stück
15577660 1000 ml 30 Stück
15587660 4000 ml 5 Stück
7 options
Artikelnummer. 12539105
Marke: Pyrex 1120/08D
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus Borosilikatglas
  • Entspricht ISO 24450 und DIN 12353
  • Mit weitem Hals zur einfachen Zugabe von festen Proben usw.
  • Beständig gegen chemische Korrosion und plötzliche Temperaturwechsel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 24450, DIN 12353
Kapazität (metrisch) 250 ml
Material Borosilikatglas
Höhe (metrisch) 145 mm
Flaschenhalstyp Weit
Bodenform Rund
Außendurchmesser (metrisch) 85 mm
Verschlussgröße 45