Learn More
Pyrex™ Weithals-Siedekolben aus Borosilikatglas mit rundem Boden
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
4000 ml
6000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
30 Stück
5 Stück
Beschreibung
- Entspricht ISO 24450 und DIN 12353
- Mit weitem Hals zur einfachen Zugabe von festen Proben usw.
- Beständig gegen chemische Korrosion und plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO 24450, DIN 12353 |
| Kapazität (metrisch) | 4000 ml |
| Material | Borosilikatglas |
| Höhe (metrisch) | 315 mm |
| Flaschenhalstyp | Weit |
| Bodenform | Rund |
| Außendurchmesser (metrisch) | 207 mm |
| Verschlussgröße | 67 |