Learn More
Pyrex™ Runde Weithals-Medienflaschen aus Borosilikatglas
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10.000 ml
1000 ml
100 ml
150 mL
2000 ml
250 ml
25 ml
3500 mL
5000 ml
500 ml
50 ml
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Beschreibung
- Kappe oder Ausgießring nicht im Lieferumfang der Flasche enthalten
- Abfallender Schulterbereich für gleichmäßiges Ausgießen
- Graduierungen und Markierungsbereich in weiß
- Hergestellt aus temperatur- und chemikalienbeständigem Borosilikatglas
- Entspricht ISO 4796
- Bedruckt mit Rückverfolgungscode für herunterladbare Chargenidentifikation
- Chargenzertifikat kann unter www.scilabware.com heruntergeladen werden
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 50 ml |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 1,7 oz. |
| Farbe | Durchsichtig |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 1,8 in. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal zur Mischung und Lagerung von Kulturmedien |
| Material | Borosilikatglas |
| Menge | 10 Pk. |
| Gewindegröße (metrisch) | GL 32 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 4796 |
| Closure Included | Nein |
| Mehr anzeigen |