Learn More
Pyrex™ Runde Weithals-Medienflaschen aus Borosilikatglas
Artikelnummer. 11383504
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10.000 ml
1000 ml
100 ml
150 mL
2000 ml
250 ml
25 ml
3500 mL
5000 ml
500 ml
50 ml
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. 11383504
Marke: Pyrex 1517/10
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Konstruktion aus temperatur- und chemisch beständigem Borosilikatglas entspricht ISO 479. Die Pyrex™ Rundmedienflaschen aus Borosilikatglas mit weitem Hals verfügen über Hängeschultern für ein müheloses Ausgießen. Die weiße Graduierung und die Beschriftungsfläche gewährleisten eine einfache Volumenbestimmung. Mit aufgedrucktem Nachverfolgungscode zum Herunterladen eines auf www.scilabware.com verfügbaren Chargenzertifikates.
  • Kappe oder Ausgießring nicht im Lieferumfang der Flasche enthalten
  • Abfallender Schulterbereich für gleichmäßiges Ausgießen 
  • Graduierungen und Markierungsbereich in weiß
  • Hergestellt aus temperatur- und chemikalienbeständigem Borosilikatglas
  • Entspricht ISO 4796
  • Bedruckt mit Rückverfolgungscode für herunterladbare Chargenidentifikation
  • Chargenzertifikat kann unter www.scilabware.com heruntergeladen werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1000 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 33.8 oz.
Farbe Durchsichtig
Durchmesser (angloamerikanisch) 4 in.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal zur Mischung und Lagerung von Kulturmedien
Material Borosilikatglas
Menge 10 Pk.
Gewindegröße (metrisch) GL 45
Zertifizierung/Konformität ISO 4796
Closure Included Nein
Einwegprodukt Reusable
Graduated Ja
Öffnung Weit
Form Rund
Höhe (metrisch) 225 mm
Produkttyp Medienflasche
Höhe (angloamerikanisch) 8.9 in.
Verschlussgröße 45 mm
Durchmesser (metrisch) 101 mm