Learn More
Pyrex™ Runde Weithals-Medienflaschen aus Borosilikatglas
Artikelnummer. 15757927
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10.000 ml
1000 ml
100 ml
150 mL
2000 ml
250 ml
25 ml
3500 mL
5000 ml
500 ml
50 ml
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. 15757927
Marke: Pyrex 1517/05
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Konstruktion aus temperatur- und chemisch beständigem Borosilikatglas entspricht ISO 479. Die Pyrex™ Rundmedienflaschen aus Borosilikatglas mit weitem Hals verfügen über Hängeschultern für ein müheloses Ausgießen. Die weiße Graduierung und die Beschriftungsfläche gewährleisten eine einfache Volumenbestimmung. Mit aufgedrucktem Nachverfolgungscode zum Herunterladen eines auf www.scilabware.com verfügbaren Chargenzertifikates.
  • Flaschen werden ohne Schraubverschluss oder Ausgießring geliefert
  • Hängeschultern für gleichmäßiges Ausgießen
  • Weiße Graduierungen und Beschriftungsbereiche
  • Aus temperatur- und chemikalienbeständigem Borosilikatglas
  • Entspricht ISO 4796
  • Mit aufgedrucktem Nachverfolgungscode zum Herunterladen eines Chargenzertifikates
  • Chargenzertifikat zum Download unter www.scilabware.com
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 150 mL
Kapazität (angloamerikanisch) 5,1 oz.
Farbe Durchsichtig
Durchmesser (angloamerikanisch) 2,4 Zoll
Material Borosilikatglas
Menge 10 St./Packung
Gewindegröße (metrisch) GL 45
Zertifizierung/Konformität ISO 4796
Closure Included Nein
Einwegprodukt Reusable
Graduated Ja
Öffnung Weit
Form Rund
Höhe (metrisch) 105 mm
Produkttyp Medienflasche
Höhe (angloamerikanisch) 4,1 in.
Durchmesser (metrisch) 62 mm