Learn More
Pyrex™ X12 PYREX 3950 GLASS FIBRE .
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
500 °C
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Hergestellt aus feinen Glasfasern mit einem Durchmesser von ca. 8 μ.
- Enthält minimale Schwermetalle
- Als Filtermedium geeignet.
- Länge: 6.7 m
- Durchmesser: 50.8 mm
- Verpackt in Beutel mit 0.23 kg.
- Verkauf in einem Karton mit einer Menge von 2.72 kg
Spezifikation
Spezifikation
| Temperaturbereich (metrisch) | 500 °C |
| Produkttyp | Glaswolle |
| Material | 9899 Glas |
| Durchmesser (metrisch) | 50,8 mm |
| Dicke (metrisch) | 8 μ pro Strang |
| Gewicht (metrisch) | 0,23 kg |