Learn More
PYREX™ PYREX™ Kappen für Erlenmeyerkolben
Lieferung mit Pyrex™ Brand Medien-/Lösungsflaschen. Orangefarbene Verschlüsse für Temperaturen bis zu 140 °C (284 °F), rote Verschlüsse für Temperaturen bis zu 180 °C (356 °F).
Marke: PYREX™ 431372
Beschreibung
- Belüftete Kappen mit nicht benetzbaren (hydrophoben) 0.2 μm-Membranen, die einen Gasaustausch bei gleichzeitiger Minimierung des Kontaminationsrisikos ermöglichen
- Polyethylen
- Sterilisiert durch Gammastrahlung
Spezifikation
| Orange | |
| Bauart: Belüftet | |
| 500 ml- und 1 l-Erlenmeyerkolben | |
| Kappe | |
| 140 °C | |
| Steril |
| Polypropylen | |
| 4.3 cm | |
| 0.2 μm Porengröße, nicht benetzbare (hydrophobe) Membran | |
| 284 °F | |
| Ja |
Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.