Learn More
Pyrex™ Glaszylinder der Klasse A mit Polyethylen-Stopfen und Werkszertifikat
Beschreibung
- Entspricht ISO 4788
- Gemäß Klasse-A-Toleranzwerten kalibriert
- Einzeln geprüft und mit Einzelzertifikat über das genaue enthaltene Volumen an 5 Punkten der Skala
- Konformität H-zertifiziert
- Aufgedruckte, individuelle Seriennummer für die Chargenzertifizierung
- Aus chemikalienbeständigem Pyrex-Borosilikatglas, sechseckiger Glasfuß
- Skala in weißem Einbrennlack auch bei dunkelfarbigen Lösungen problemlos ablesbar
- Mit Polyethylen-Stopfen
Spezifikation
Spezifikation
| Basistyp | Hexagonal |
| Typ | Messzylinder |
| Material | Glas |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 4788 |
| Klasse | Klasse A |
| Kapazität (metrisch) | 2000 ml |
| Höhe (metrisch) | 545 mm |
| Enthält | Stopfen aus Polyethylen |
| Anzahl Stopfen | 45/40 |
| Stopfenmaterial | Polyethylen |