Learn More
Pyrex™ Konischer Glastrichter mit Glasküken
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 mL
2000 ml
Verbindungsnummer:
14/23
19/26
24/29
29/32
Beschreibung:
Innendurchmesser des Absperrhahns:2,5 mm
Innendurchmesser des Absperrhahns:2mm
Innendurchmesser des Absperrhahns:4mm
Innendurchmesser des Absperrhahns:6mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Entspricht ISO 4800 Typ 1
- Hergestellt aus chemisch beständigem Pyrex™ Borosilikatglas
- Mit austauschbarem Küken aus geschliffenem Glas
- Glasstopfen im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 100 ml |
| Material | Pyrex Glas, Borosilikatglas |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 4800 |
| Beschreibung | Innendurchmesser des Absperrhahns:2mm |
| Verbindungsnummer | 19/26 |
| Produkttyp | Trenntrichter |