Learn More
Pyrex™ Konischer Glastrichter mit Glasküken
Beschreibung
- Entspricht ISO 4800 Typ 1
- Hergestellt aus chemisch beständigem Pyrex™ Borosilikatglas
- Mit austauschbarem Küken aus geschliffenem Glas
- Glasstopfen im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 50 ml |
| Material | Pyrex Glas, Borosilikatglas |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 4800 |
| Beschreibung | Innendurchmesser des Absperrhahns:2mm |
| Enthält | Glasstopfen, geschliffener Schlüsselabsperrhahn aus Glas |
| Verbindungsnummer | 14/23 |
| Produkttyp | Trenntrichter |