Learn More
Pyrex™ Konischer Glastrichter mit Glasküken
Artikelnummer. p-8002574
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 mL
2000 ml
Verbindungsnummer:
14/23
19/26
24/29
29/32
Beschreibung:
Innendurchmesser des Absperrhahns:2,5 mm
Innendurchmesser des Absperrhahns:2mm
Innendurchmesser des Absperrhahns:4mm
Innendurchmesser des Absperrhahns:6mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verbindungsnummer Beschreibung unitSize
11383674 1000 mL 29/32 Innendurchmesser des Absperrhahns:4mm 1 Stück
11353674 100 ml 19/26 Innendurchmesser des Absperrhahns:2mm 1 Stück
11393674 2000 ml 29/32 Innendurchmesser des Absperrhahns:6mm 1 Stück
12079897 250 ml 24/29 Innendurchmesser des Absperrhahns:2,5 mm 1 Stück
11373674 500 ml 24/29 Innendurchmesser des Absperrhahns:4mm 1 Stück
12423461 50 ml 14/23 Innendurchmesser des Absperrhahns:2mm 1 Stück
6 options
Artikelnummer. 11383674
Marke: Pyrex 2190/08M
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus chemisch beständigem Pyrex™ Borosilikatglas. Pyrex™ Konische Glastrichter mit Glasküken werden mit Glasstopfen sowie austauschbaren geschliffenen Glasküken geliefert. Entspricht der Norm ISO 4800 Typ 1.
  • Entspricht ISO 4800 Typ 1
  • Hergestellt aus chemisch beständigem Pyrex™ Borosilikatglas
  • Mit austauschbarem Küken aus geschliffenem Glas
  • Glasstopfen im Lieferumfang enthalten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1000 mL
Material Pyrex Glas, Borosilikatglas
Zertifizierung/Konformität ISO 4800
Beschreibung Innendurchmesser des Absperrhahns:4mm
Verbindungsnummer 29/32
Produkttyp Trenntrichter