Learn More
PYREX™ Verschluss des Kulturkolbens
Artikelnummer. 12687266
Ansicht ändern
Click to view available options
Verschlussmaterial:
Aluminium
Polypropylen
Packungsgröße:
10 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Verschlussmaterial Packungsgröße
12687266 Aluminium 10 Stück
12524917 Polypropylen 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12687266 Lieferant Pyrex Lieferanten-Nr. 4550/38M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    272.54 €
    123.07 € / 10 Stück
    Sparen 149.47 €
    54% Rabatt
Verfügbar ab: 25-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zur Verwendung mit 1135 Kulturflaschen, 1138/10 Fernbach-Flaschen und 1141 Schüttelkolben.
  • Zwei Verschlussarten – Eloxiertes Aluminium – Polypropylen, mit zwei Positionen
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Verschlussmaterial Aluminium
Anzahl pro Packung 10