Learn More
Corning™ PYREX™ Kulturröhrchen mit Gewindeende und Beschriftungsfläche
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10393563 Alle ansehen Corning Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
7.5 ml
11.5 ml
15.5 ml
19 ml
24 ml
30 ml
Länge (metrisch):
100 mm
125 mm
150 mm
Durchmesser (metrisch):
13 mm
16 mm
20 mm
Gewindegröße:
13-415
15-415
18-415
Packungsgröße:
1000 Stück
500 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) Gewindegröße unitSize
10393563 11.5 ml 100 mm 16 mm 15-415 1000 Stück
11313865 24 ml 125 mm 20 mm 18-415 500 Stück
11383745 30 ml 150 mm 20 mm 18-415 500 Stück
10536663 7.5 ml 100 mm 13 mm 13-415 1000 Stück
10313523 19 ml 150 mm 16 mm 15-415 1000 Stück
10546663 15.5 ml 125 mm 16 mm 15-415 -
6 options
Artikelnummer. 10393563
Marke: Corning™ 99447161
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für Gewebekulturen und allgemeine bakteriologische Anwendungen
  • Für Gewebekulturen und allgemeine bakteriologische Anwendungen
  • Borosilikatglas mit rundem Boden
  • Weiße Beschriftungsfläche
  • Mit Gewinde für Schraubverschlüsse (separat erhältlich)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Ausführungsart Schraubgewinde
Kapazität (metrisch) 11.5 ml
Länge (metrisch) 100 mm
Material Borosilikatglas
Einwegprodukt Ja
Zur Verwendung mit Für Gewebekulturarbeiten und allgemeine bakteriologische Anwendungen
Markertyp Weiße Beschriftungsfläche
Verpackung Großpackung
Gewindegröße 15-415
Sterilität Unsteril
Graduated Nein
Durchmesser (metrisch) 16 mm
Verschlusstyp Nicht enthalten
Produkttyp Kulturröhrchen