Learn More
CONICAL FILTER POR.3 .
Artikelnummer. 10737465
Change view
Click to view available options
Porosität:
3
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Porosität unitSize
10737465 3 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 10737465
Marke: Quickfit SF4T31
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Optimal zur Filtration von Semimikro-Materialmengen.
  • Ausgestattet mit Sinterscheibe aus Borosilikatglas
  • Geeignet für die Verwendung mit Quickfit™ MD-Empfängern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Borosilikatglas
Konusgröße 14/23
Zur Verwendung mit (Anwendung) Quickfit™ MD: Serie von Empfängern
Durchmesser (metrisch) Scheibe 10 mm
Enthält Scheibe aus Sinterglas
Porosität 3
Produkttyp Semi-Mikrofiltertrichter