Learn More
Corning™ Pyrex™ serologische Einweg-Glaspipetten in Flip-Top-Kanisterpackung
Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 ml
5 ml
10 ml
Packungsgröße:
400 Stück
500 Stück
Beschreibung
- Einweg, steril, verstopft
- Versiegelt in Polyethylen-Beuteln
- Die ISO-Farbcodierung ist auf einen Abreißstreifen gedruckt.
Spezifikation
Spezifikation
| Aspiratorstopfen | Ja |
| Kalibriert | Ja |
| Zertifizierung/Konformität | ASTM E714 |
| Material | Borosilikatglas |
| Sterilität | Steril |
| Skala | Ja |
| Graduierungen | 0,01 ml |
| Länge (angloamerikanisch) | 10,7 in. |
| Negative Graduierungen | 0,2 ml |
| Spitzenform | Rund |
| Mehr anzeigen |