Learn More
Corning™ PYREX™ Sterile, einzeln verpackte Einweg-Serologiepipetten aus Glas
Artikelnummer. 10785573 Alle ansehen Corning Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
Graduierungen:
0.01 ml
0.1 ml
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Orange
Negative Graduierungen:
0.2 ml
1 ml
2 ml
Packungsgröße:
100 Stück
120 Stück
180 Stück
600 Stück
720 Stück
800 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Graduierungen Farbe Negative Graduierungen Packungsgröße
10785573 10 ml 0.1 ml Orange 2 ml 600 Stück
13003093 2 ml 0.01 ml Grün 0.2 ml 180 Stück
10776133 2 ml 0.01 ml Grün 0.2 ml 720 Stück
11313845 10 ml 0.1 ml Orange 2 ml 100 Stück
11303845 5 ml 0.1 ml Blau 1 ml 120 Stück
10494343 5 ml 0.1 ml Blau 1 ml 720 Stück
10526493 1 ml 0.01 ml Gelb 0.2 ml 800 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 10785573 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. 707710N
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    450.00 €
    420.32 € / 600 Stück
    Sparen 29.68 €
    6% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Kalibriert für die Abgabe (TD) mit Blowout. Corning™ Pyrex™ Einweg-Serologische Glaspipetten, einzeln verpackt, bieten lange, schlanke, spitz zulaufende Spitzen, um das Pipettieren schneller und einfacher zu gestalten.
Diese Pipetten, die mit einer Ausblasfunktion kalibriert sind, bieten lange, schlanke, spitz zulaufende Spitzen, um das Pipettieren schneller und einfacher zu gestalten. Alle Pipetten verfügen über negative Graduierungen und feuerpolierte Spitzen für einen gratfreien, gleichmäßigen Durchfluss. Die leicht zu öffnenden Steri-View™-Verpackungen (eine Seite Papier, eine Seite Kunststoff) haben farbcodierte Größenangaben, die direkt auf das Papier gedruckt sind, um eine einfache Identifizierung anhand der Größe zu ermöglichen. Farben entsprechen ISO Standards. Referenz: ASTM E-714.
Nicht mit dem Mund pipettieren. Wir empfehlen die Verwendung eines mechanischen Pipettiergeräts.
Bestellinformation
Einzeln verpackt in leicht zu öffnenden Behältern Steri-View™ in Einzelverpackungen oder mehrfach in Plastiktüten verpackt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Aspiratorstopfen Ja
Kalibriert Ja
Kalibrierung Volumenabgabe
Zertifizierung/Konformität ASTM E714
Material Glas
Sterilität Steril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Serologische Pipetten
Skala Ja
Graduierungen 0.1 ml
Graduierungsart Negative Abstufungen,
Negative Graduierungen 2 ml
Menge 100/Pk. (600/Cs.)
Spitzenform Rund
Verpackungsart Einzel verpacktes Papier-Plastik
Volumen (angloamerikanisch) 0.33 oz.
Farbe Orange
Volumen (metrisch) 10 ml
Länge (metrisch) 290 mm
Typ Serologische Pipette
Einwegprodukt Einmalgebrauch