Beschreibung
Die Konstruktion aus Borosilikatglas gewährleistet geringstmögliche Veränderungen von pH-Werten und Verunreinigungen. Randlose Corning™ PYREX™ Einweg-Rundboden-Glasröhrchen sind sowohl für Gewebekulturen als auch für allgemeine Vorgänge in der Bakteriologie vorgesehen.
- Verpackung in leicht zu öffnenden und anwenderfreundlichen Großpackungen
- Unbehandelt
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 19 ml |
| Länge (metrisch) | 125 mm |
| Material | Borosilikatglas |
| Einwegprodukt | Ja |
| Zur Verwendung mit | Für Gewebekulturarbeiten und allgemeine bakteriologische Anwendungen |
| Markertyp | Keine |
| Verpackung | Großpackung |
| Eingefasst | Nein |
| Sterilität | Unsteril |
| Graduated | Nein |
| Mehr anzeigen |