Learn More
Corning™ PYREX™ Kolben mit verstärkten Rändern
Artikelnummer. 10810161
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
50 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
4000 ml
6000 ml
Enthält:
Kein Stopfen
Stopfen
Packungsgröße:
1 Stück
12 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 10810161
Marke: Corning™ 498010
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Hergestellt aus besonders langlebigem PYREX™. Erlenmeyer-Stil, robuste Oberfläche mit Werkzeugspitze und weitem Hals.
Diese Kolben eignen sich für zahlreiche Anwendungen. PYREX™ hochbelastbare Enghals-Erlenmeyerkolben aus Glas sind für eine längere Lebensdauer und höhere Anwendersicherheit konzipiert.
Bessere mechanische Stabilität
Längere Lebensdauer und erhöhte Sicherheit für den Anwender
Weniger abgeschlagene Ecken und Glasbruch durch verstärkte Ränder
Pyrex™ Borosilikatglas
Weisse Teilung und Beschriftungsfeld
Volumen: 10mL
φ/H: 31/50mm
φ Hals Innen: 10mm
Stopfengrösse: 10
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlussmaterial Gummi
Kapazität (metrisch) 10 ml
Material Borosilicate Glass
Graduierungen Yes
Höhe (metrisch) 50 mm
Enthält Stopfen
Form Konisch
Beschriftungsfläche Yes
Graduated Yes
Außendurchmesser (metrisch) 31 mm
Verschlussgröße 9