Beschreibung
- Hohe thermische und chemische Beständigkeit
- Scharfe, klare Teilstrichlinien
- Kalibriert auf Volumenaufnahme innerhalb der Klasse-A-Toleranzen
- Größen von 1 bis 10 ml für die Mikrochemie
- Die Größen 1 und 2 ml sind reagenzglasförmig.
- Die Größen von 3000 bis 6000 ml haben Standard Taper (Standardkegel)-förmige Pennyhead-Stopfen.
- Die Größen von 1 bis 2000 ml haben Corning™ Zylinderkopfstopfen mit flachen Spitzen, um den Stopfen umgekehrt auf den Tisch zu stellen und so die Verschmutzung der Stopfen zu reduzieren
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlussmaterial | Glas |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 7.08 in. |
| Kapazität (metrisch) | 3000 ml |
| Material | Borosilikatglas |
| Höhe (angloamerikanisch) | 17,3 in. |
| Höhe (metrisch) | 44 cm |
| Flaschenhalstyp | Lang |
| Anzahl pro Karton | 1 Stück |
| Anzahl pro Packung | 1/Pk. |
| Toleranz | ±1 ml |
| Mehr anzeigen |