Learn More
Pyrex™ Trichter mit Innenrippen
Artikelnummer. 12529155
Change view
Click to view available options
Oberer Durchmesser (metrisch):
65 mm
Höhe (metrisch):
196 mm
Durchmesser (metrisch) Scheibe:
(Filterpapier) 70 bis 90 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. Oberer Durchmesser (metrisch) Höhe (metrisch) Durchmesser (metrisch) Scheibe unitSize
12529155 65 mm 196 mm (Filterpapier) 70 bis 90 mm 10 Stück
1 options
Artikelnummer. 12529155
Marke: Pyrex 2150/03M
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Aus Pyrex™ Borosilikatglas. Der Pyrex™ Trichter mit Innenrippen eignet sich besonders gut zur Erhöhung der Filtrationsrate. Geeignet für Filterpapiere verschiedener Durchmesser.
  • Mit inneren ‚Rippen‘ zur Erhöhung der Filtrationsrate
  • Robuste Konstruktion in Pyrex™ Borosilikatglas
  • Stiellänge von 150 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Oberer Durchmesser (metrisch) 65 mm
Durchmesser (metrisch) Stiel 8 mm
Material Pyrex™ Borosilikatglas, Borosilicate Glass
Höhe (metrisch) 196 mm
Durchmesser (metrisch) Scheibe (Filterpapier) 70 bis 90 mm
Länge (metrisch) Stiel 150 mm
Produkttyp Faltenfiltertrichter