Learn More
Pyrex™ Trichter mit Innenrippen
Artikelnummer. p-8002585
Click to view available options
Oberer Durchmesser (metrisch):
65 mm
Höhe (metrisch):
196 mm
Durchmesser (metrisch) Scheibe:
(Filterpapier) 70 bis 90 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 12529155
Marke: Pyrex 2150/03M
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Aus Pyrex™ Borosilikatglas. Der Pyrex™ Trichter mit Innenrippen eignet sich besonders gut zur Erhöhung der Filtrationsrate. Geeignet für Filterpapiere verschiedener Durchmesser.
  • Mit inneren ‚Rippen‘ zur Erhöhung der Filtrationsrate
  • Robuste Konstruktion in Pyrex™ Borosilikatglas
  • Stiellänge von 150 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Oberer Durchmesser (metrisch) 65 mm
Durchmesser (metrisch) Stiel 8 mm
Material Pyrex™ Borosilikatglas, Borosilicate Glass
Höhe (metrisch) 196 mm
Durchmesser (metrisch) Scheibe (Filterpapier) 70 bis 90 mm
Länge (metrisch) Stiel 150 mm
Produkttyp Faltenfiltertrichter