Learn More
Pyrex™ Absperrhähne mit PTFE-Küken für Trichterreparaturen
Click to view available options
Stopfenöffnung:
1,5 mm Schlüsselbohrung
2,5 mm Schlüsselbohrung
4 mm Schlüsselbohrung
6 mm Schlüsselbohrung
Packungsgröße:
5 Stück
Beschreibung
- Mit einem Bördelende zum Anschluss an den Trichterboden und einem 100 mm langen Schaft mit abgewinkelter Spitze
- Gerade Bohrung
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Trichterreparatur |
| Stopfenöffnung | 2,5 mm Schlüsselbohrung |
| Durchmesser (metrisch) | 14.5 mm |
| Material | Glas |
| Enthält | Küken aus PTFE |