Learn More
Pyrex™ Absperrhähne mit PTFE-Küken für Trichterreparaturen
Beschreibung
- Mit einem Bördelende zum Anschluss an den Trichterboden und einem 100 mm langen Schaft mit abgewinkelter Spitze
- Gerade Bohrung
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Trichterreparatur |
| Stopfenöffnung | 1,5 mm Schlüsselbohrung |
| Durchmesser (metrisch) | 12.5 mm |
| Material | Glas |
| Enthält | Küken aus PTFE |