Learn More
Pyrex™ Absperrhähne mit PTFE-Küken für Trichterreparaturen
Artikelnummer. 13491899
Click to view available options
Stopfenöffnung:
1,5 mm Schlüsselbohrung
2,5 mm Schlüsselbohrung
4 mm Schlüsselbohrung
6 mm Schlüsselbohrung
Packungsgröße:
5 Stück
Artikelnummer. 13491899
Marke: Pyrex SST706
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Mit einem Bördelende zur Verbindung mit dem Boden des Trichters
  • Mit einem Bördelende zum Anschluss an den Trichterboden und einem 100 mm langen Schaft mit abgewinkelter Spitze
  • Gerade Bohrung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Trichterreparatur
Stopfenöffnung 6 mm Schlüsselbohrung
Durchmesser (metrisch) 18.8 mm
Material Glas
Enthält Küken aus PTFE