Learn More
Pyrex™ Trichter mit Frittenboden aus Glas
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
20 ml
30 ml
Porosität:
2
3
4
Durchmesser (metrisch) Scheibe:
20mm
20 mm
30 mm
Höhe (metrisch):
130 mm
130 mm
144 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
5 Stück
Beskrivelse
Aus Pyrex™ Borosilikatglas.Der Pyrex™ Trichter mit Sinterglasscheibe wird für die Filtration von Lösungen verwendet.Er ist widerstandsfähig gegen die meisten korrosiven Substanzen und macht Filterpapier überflüssig.
- Sinterscheibe aus Pyrex™-Borosilikatglas
- Für Filtration von Lösungen: – Keine Notwendigkeit für Filterpapier, – Beständig gegen die meisten korrosiven Reagenzien einschließlich Ammoniak und konzentrierter Schwefelsäure
- Verfügbar in einer Auswahl von Porositäten
Tekniske data
Tekniske data
| Kapazität (metrisch) | 30 ml |
| Durchmesser (metrisch) Stiel | 8 mm |
| Material | Pyrex™ Borosilikatglas, Borosilikatglas |
| Höhe (metrisch) | 144 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Filtration von Lösungen |
| Durchmesser (metrisch) Scheibe | 30 mm |
| Enthält | Scheibe aus Sinterglas |
| Länge (metrisch) Stiel | 82 mm |
| Porosität | 3 |
| Porengröße | 1 bis 16 μm |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold