Learn More
Pyrex™ Trichter mit Frittenboden aus Glas
Beschreibung
Aus Pyrex™ Borosilikatglas.Der Pyrex™ Trichter mit Sinterglasscheibe wird für die Filtration von Lösungen verwendet.Er ist widerstandsfähig gegen die meisten korrosiven Substanzen und macht Filterpapier überflüssig.
- Sinterscheibe aus Pyrex™-Borosilikatglas
- Für Filtration von Lösungen: – Keine Notwendigkeit für Filterpapier, – Beständig gegen die meisten korrosiven Reagenzien einschließlich Ammoniak und konzentrierter Schwefelsäure
- Verfügbar in einer Auswahl von Porositäten
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 20 ml |
| Durchmesser (metrisch) Stiel | 8 mm |
| Material | Pyrex™ Borosilikatglas, Borosilikatglas |
| Höhe (metrisch) | 130 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Filtration von Lösungen |
| Durchmesser (metrisch) Scheibe | 20 mm |
| Enthält | Scheibe aus Sinterglas |
| Länge (metrisch) Stiel | 75 mm |
| Porosität | 4 |
| Porengröße | 10 bis 16 μm |
| Mehr anzeigen |