Learn More
Pyrex™ Büchner Vakuum-Saugflasche aus Borosilikatglas mit Schraubverbindung
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
5000 ml
Höhe (metrisch):
105 mm
155 mm
185 mm
230 mm
260 mm
385 mm
Innendurchmesser (metrisch) Schlauch:
24 mm (Hals-ID)
35 mm (Hals-ID)
45 mm (Hals-ID)
60 mm (Hals-ID)
68 mm (Hals-ID)
Außendurchmesser (metrisch):
64 mm
85 mm
105 mm
135 mm
166 mm
220 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Beschreibung
Aus Borosilikatglas.Pyrex™ Büchner-Kolben mit Schraubgewindeanschluss verfügt über eine schwere Wandkonstruktion für Vakuumfiltrationsanwendungen und einen bearbeiteten Hals für einen Gummistopfen mit Bohrung.Der Seitenarm verfügt über einen PTFE-Schraubgewindeanschluss für die einfache und sichere Montage von Vakuumschläuchen mit 9 mm-Bohrung.Entspricht ISO 6556.
- Entspricht ISO 6556
- Büchnerkolben mit dicken Wänden für Vakuumfiltrationsanwendungen
- Seitenhals mit einem Verbindungsstück mit Schraubgewinde aus PTFE für problemloses Einpassen in Vakuumschläuche mit einer Bohrung von 9 mm
- Mit einem bearbeiteten Hals für die Aufnahme von gebohrten Gummistopfen
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO 6556, DIN 12476 |
| Innendurchmesser (metrisch) Schlauch | 24 mm (Hals-ID) |
| Kapazität (metrisch) | 100 ml |
| Material | Borosilikatglas |
| Höhe (metrisch) | 105 mm |
| Enthält | PTFE-Schraubengewinde-Anschluss |
| Außendurchmesser (metrisch) | 64 mm |