Learn More
Pyrex™ Pyrex™ Glaszylinder mit Polyethylenstopfen und abnehmbaren Standfuß
Artikelnummer. 10243790
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
Graduierungen:
0.5 ml
1 ml
2 ml
Packungsgröße:
2 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Graduierungen Packungsgröße
10243790 100 ml 1 ml 2 Stück
11393564 25 ml 0.5 ml 2 Stück
11303574 50 ml 1 ml 2 Stück
11313574 250 ml 2 ml 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10243790 Lieferant Pyrex™ Lieferanten-Nr. 3215/10P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.48 €
    32.11 € / 2 Stück
    Sparen 6.37 €
    16% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Konstruktion aus Pyrex™ Borosilikatglas und Polyethylen gewährleistet Festigkeit, Stabilität und hervorragende chemische Beständigkeit. Pyrex™ Zylinder aus Borosilikatglas mit Polyethylenstopfen und abnehmbarem Fuß eignen sich hervorragend zum Messen und Mischen von Flüssigkeiten im Labor.
Die Konstruktion aus Pyrex™ Borosilikatglas und Polyethylen gewährleistet Festigkeit, Stabilität und hervorragende chemische Beständigkeit.Pyrex™ Zylinder aus Borosilikatglas mit Polyethylenstopfen und abnehmbarem Fuß eignen sich hervorragend zum Messen und Mischen von Flüssigkeiten im Labor.
  • Zylinder aus Borosilikatglas: Skala aus weißem Einbrennlack problemlos ablesbar
  • Sechseckiger, abnehmbarer Fuß aus Polyethylen:absorbiert Stöße, vermeidet Bruchschäden und gibt Standsicherheit
  • Austauschbar: Stopfen aus Polyethylen
  • Klasse B
  • Konform mit:DIN 12680, BS 604, ISO 4788
  • Replacement parts: separat lieferbar
Spezifikation
Toleranz ±1 ml
Material Borosilikatglas
Zertifizierung/Konformität DIN 12680, BS 604, ISO 4788
Klasse Klasse B
Kapazität (metrisch) 100 ml
Höhe (metrisch) 270 mm
Enthält Stopfen, abnehmbarer Fuß
Umfang Weißes Email
Anzahl Stopfen 24/29
Stopfenmaterial Polyethylen
Graduierungen 1 ml
Basistyp Hexagonal
Skalenfarbe Weiß
Form Rund
Produkttyp Messzylinder